Få mere at vide
Melford Ionomycin
Artikelnummer. 30018353
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018353 1 mg
30018354 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018353 Leverandør Melford Leverandørnr. I520200.001
Ionomycin fri syre anvendes ofte i cellebiologiske eksperimenter til at studere cellulære processer, der er afhængige af calciumsignalering.
Ionomycin fri syre anvendes ofte i cellebiologiske eksperimenter til at studere cellulære processer, der er afhængige af calciumsignalering. Ved at transportere calciumioner ind i celler kan ionomycin udløse forskellige cellulære reaktioner, herunder aktivering af enzymer og signalveje. Forskere bruger ionomycin i en række forskellige applikationer, såsom at studere cellesignalering, apoptose og calciumafhængige processer. Det er især nyttigt i eksperimenter, hvor præcis kontrol over intracellulære calciumniveauer er nødvendig.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ionomycin
CAS 56092-81-0
Mængde 1 mg
Molekylær formel C41H72O9