Få mere at vide
Ionstyrkejustering på lavt niveau TISAB II buffer, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11490209 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 11490209
Brand: SPEX Certiprep ISBUF3500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Lavt niveau TISAB II Ionstyrkejusteringsbuffer, 500 ml i H 2 O, SPEX CertiPrep™ . ISO Guide 34 Certificeret, NIST Sporbare certificerede referencematerialer. Leveres med omfattende analysecertifikat.
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
  • Ionisk styrkejusteringsbuffer
  • Lavt niveau TISAB II
  • 500 ml volumen
Certificeringer
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Low Level TISAB II Buffer Solution
Analysecertifikat With Certificate of Analysis
Koncentration 10 M
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Fysisk form Væske
Mængde 500 ml
Løsningstype Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Low Level TISAB II Buffer
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: acetic acid, sodiumhydroxide
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug