Få mere at vide
asecos™ ION-ULTRA-90 Type 90 sikkerhedsopbevaringsskab til lithium-ion-batterier
Artikelnummer. 18095351 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Konfiguration:
EU-stiktype
Antal hylder:
3 hylder
4 hylder
5 hylder
6 hylder
Inkluderer:
Bundopsamlingsbeholder (stålplade), 5 fatningslister (EU-version)
Bundopsamlingssump (stålplade), 3 fatningslister (EU-version)
Bundopsamlingssump (stålplade), 4 fatningslister (EU-version)
Bundopsamlingssump (stålplade), 6 fatningslister (EU-version)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration Antal hylder Inkluderer
18095351 EU-stiktype 3 hylder Bundopsamlingssump (stålplade), 3 fatningslister (EU-version)
18015461 EU-stiktype 4 hylder Bundopsamlingssump (stålplade), 4 fatningslister (EU-version)
18065441 EU-stiktype 5 hylder Bundopsamlingsbeholder (stålplade), 5 fatningslister (EU-version)
18005461 EU-stiktype 6 hylder Bundopsamlingssump (stålplade), 6 fatningslister (EU-version)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 18095351 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 4055905340878
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Type 90 sikkerhedsopbevaringsskab til lithium-ion-batterier med antracitgrå krop og dørfarve.
  • Robust konstruktion og lang levetid: robust, højkvalitets, ridsefast ydre krop med pulverlakeret tekstureret overflade
  • Praktisk skabsindgang: åbne begge døre på samme tid med kun én hånd
  • Nem håndtering med komfort: Dørene stopper for sikker og bekvem betjening og lukker automatisk efter 10 sekunder
  • Integreret potentialfri alarmkontakt til stærkt anbefalet alarmvideresendelse. Fås som ekstraudstyr med modul til fjernsignalering.
  • Ingen uautoriseret brug: døre aflåselige med cylinderlås (integration i eksisterende låsesystem mulig) og låsetilstandsindikator (rød/grøn). Permanent låsning af dørene ved automatisk 2-punkts låsning
  • Integreret transportbase: I tilfælde af en nødsituation, øjeblikkelig evakuering og transport af skabet til et sikkert sted udendørs
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
  • Røgdetektor og to temperaturfølere til branddetektering og videresendelse af alarm til bygningsstyringssystemet.
  • Ventilation integreret i hovedsektionen for at forhindre varmeopbygning under batteriopladning
  • Trykaflastning i hovedsektionen
  • Alsidig beskyttelse: 90 minutters brandsikring udefra til inde (type 90/typetestet i henhold til EN 14470-1) og i mere end 90 minutter brandmodstand ved brand indefra og udefra
  • LED-display med visuel og hørbar alarm for hurtig indikation af nødsituationer uden at åbne skabslågerne
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 14470-1, GS, CE
Konfiguration EU-stiktype
Dybde (engelsk) Interiør 22,24 tommer.
Dybde (metrisk) Eksteriør 650 mm
Dybde (metrisk) interiør 565 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 565 x 1050 x 1643 mm
Dimensioner (D x B x H) 650 x 1193 x 1953 mm
Dør stil Auto-luk
Til brug med (applikation) Sikker aktiv og passiv opbevaring af lithium-ion-batterier
Til brug med (udstyr) Lithium-ion batterier
Højde (engelsk) Interiør 64,69 tommer.
Højde (metrisk) Udvendig 1953 mm
Højde (metrisk) interiør 1643 mm
Inkluderer Bundopsamlingssump (stålplade), 3 fatningslister (EU-version)
Bæreevne 75 kg
Model- IO90.195.120.065.WDAC
Antal døre 2 døre
Antal hylder 3 hylder
Hylde Type Perforeret
Overfladebelægning Tekstureret pulver
Vægt (engelsk) 1313.96 lb.
Vægt (metrisk) 596 kg
Bredde (engelsk) Interiør 41,34 tommer.
Bredde (metrisk) Udvendig 1193 mm
Bredde (metrisk) interiør 1050 mm
Farve Antracitgrå
Dybde (engelsk) Eksteriør 25,59 tommer.
Højde (engelsk) Udvendig 76,89 tommer.
Højde (metrisk) åbning 2 x 510 mm, 1 x 515 mm
Materiale Gips, Stålplade
Produkttype Sikkerhedsskab til opbevaring
Bredde (engelsk) Udvendig 46,97 tommer.
Vis mere Vis mindre
Kun til indendørs brug.