Få mere at vide
TaqMan™ Ion Torrent™ Ion bibliotek TaqMan™ Kvantificeringssæt
Artikelnummer. 15501474
Skift visning
Mængde:
250 reaktioner, 2 rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15501474 250 reaktioner, 2 rør Hver
1 options
Artikelnummer. 15501474 Leverandør TaqMan™ Ion Torrent™ Leverandørnr. 4468802
 Begrænset vare
På lager
En nem at bruge, fleksibel løsning til nøjagtig kvantificering af biblioteksinput til Ion Torrent arbejdsgang for halvledersekventering
  • Præcision: Den TaqMan™ Assay giver specificitet og nøjagtighed ved detektering af korrekt tilpassede, amplificerbare skabeloner over ikke-probe-baserede kvantificeringsmetoder
  • Følsomhed: Protokollen understøtter kvantificering af femtomolære mængder af fragmentbiblioteker
  • Enkelhed: Den validerede, brugsklare qPCR-standard kræver kun en simpel seriel fortynding for at bestemme den optimale koncentration af bibliotek, der skal bruges til skabelonpræparering af perler
  • Alsidighed: Den meget robuste qPCR-blanding rummer en bred vifte af cyklusforhold og reaktionsvolumener og kombinerer meget følsom detektion med et bredt kvantificeringsområde
  • Effektivitet: qPCR-baserede metoder bruger mindre materiale til kvantificering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kalibreringstype Sekventering - Bibliotekskvantificering
Indhold og opbevaring Opbevar komponenter ved -20° C
Format Sæt
Excitation Synlig
Emission Synlig
Til brug med (udstyr) Ion PGM™ System og Ion S5 Plus
Til brug med (applikation) Sequencing
Antal reaktioner 250
Produktlinje Ion Torrent
Produkttype Kvantificeringssæt
Mængde 250 reaktioner, 2 rør
Prøvevolumen 2.5 ml
Forsendelsestilstand Våd is
Workflow-trin Bibliotekets kvantificering