Få mere at vide
SI Analytics™ Ion-vælger indikator elektrode
Shop alle SI Analytics produkter
Materiale:
Kobber elektrode
Beskrivelse
- pH-område 2 til 6
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Kobber elektrode |
| Driftsområde (metrisk) | 0,0006 til 6.400 mg/L |
| pH-område | 2 til 6 |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 80 °C |