Få mere at vide
Oakton Kombination ion-selektiv elektrode (ISE), fluorid (F)
Artikelnummer. 11705668 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Konnektortyper:
Fast 1,2 m BNC Kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper unitSize
11705668 Fast 1,2 m BNC Kabel Hver
1 options
Artikelnummer. 11705668 Leverandør Oakton Leverandørnr. 2750414
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spar penge og frustration med den kombinerede ion-selektive elektrode (ISE), fluorid (F) - omkostningseffektiv og nem at bruge.
  • Passer nemt ind i små —rum, ingen yderligere referenceelektrode er nødvendig.
  • Disse hurtige og nøjagtige elektroder kræver ikke en ekstern —reference, de er nemmere at bruge end separate føle- og referencehalvcelleelektroder.
  • Kombinerede ion-selektive elektroder med dobbeltforbindelse og er praktiske at bruge på steder, hvor to elektroder ikke passer.
  • Alle elektroder inkluderer en 30 mL flaske med referenceopløsning, en referencepipette, 1 m kabel, BNC-stik og en instruktionsmanual.
  • Solid-state elektroder har også tolv polerstrimler.
  • Økonomiske epoxyelektroder har en holdbar epoxykrop og er velegnede til bærbare feltanvendelser.
    • Det ydre referencekammer er sølvfrit og modstår forurening.
    • Disse elektroder kan genopfyldes.
  • Laboratorieglaselektroder er designet med dobbelte forbindelser med et glashus, der giver højkvalitetsmålinger til dine laboratorieapplikationer.
    • Forbedret glasforsegling forbedrer ydeevne og pålidelighed.
    • Forseglede indre samlinger og genopfyldelige ydre samlinger rummer specielle referencefyldløsninger, —der er ideelle til lavkoncentrationsmålinger.
  • Brug elektroder med en måler, der har en opløsning på 0,1 mV for de mest nøjagtige resultater.
Tekniske data
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Type Kombination ISE