Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kombination ion-selektiv elektrode (ISE)
Artikelnummer. 15220748 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Materiale:
Epoxy
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15220748 Epoxy Hver
1 options
Artikelnummer. 15220748 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 2750434
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Hurtige og nøjagtige ion-selektionselektroder kræver ikke en ekstern —reference, de er nemmere at bruge end separate sensing- og referencehalvcelleelektroder.
  • Omkostningseffektive valg, der er nemme at bruge
  • Let at passe ind i små rum, —ingen ekstra referenceelektrode er nødvendig
  • Vandhårdhed (Ca+/²Mg+) ² ISE med epoxykrop
  • Faststofelektroder har også tolv poleringsstrimler.
  • Elektroder kan genopfyldes
  • Alle elektroder inkluderer en 30-ml flaske referenceopløsning, en referencefyldningspipet, 1-m kabel, BNC-stik og en brugsanvisningsmanual
Tekniske data
Oversigt Kombinationsionselektive elektroder, vandhårdhed (Ca 2/Mg)
Materiale Epoxy