Beskrivelse
- Kombineret ionfølsom elektrode med solid membran udskiftelig flad overflade
- Den ion, der skal detekteres, passerer gennem membranen og genererer en potentialforskel, der er proportional med ionkoncentrationen
- Analysetid typisk mindre end et minut
- Prøveforberedelsestrin såsom filtrering eller destillation er sjældent nødvendigt
- Kalibrering skal udføres så ofte som muligt
- (mindre en gang om dagen) ved samme temperatur som prøven
- Måletemperatur 0 til 50° C
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Ionselektiv elektrode Jodid |
| pH-område | 0 til 14 |