Få mere at vide
Mettler Toledo™ Ion selektiv elektrode DX264-Cu kobber
Artikelnummer. 11967701
Skift visning
pH-område:
2 til 8
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. pH-område Pakningsstørrelse
11967701 2 til 8 Hver
1 options
Artikelnummer. 11967701 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51107678
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10795.00 DKK
    9293.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 1501.58 DKK
    13% Slukket
På lager
Tekniske data
Type DX264-Cu Kobber halvcelle
Materiale POM
pH-område 2 til 8
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 80 °C