Få mere at vide
Ion exchanger Dowex 1-X8, Supelco™
Beskrivelse
(strongly basic anion exchanger), Cl- form
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ion exchanger Dowex 1-X8 |
| CAS | 60177-39-1 |
| Smeltepunkt | 1069°C |
| Mængde | 250 mL |