missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ion Exchanger Amberlite™ IRA-402, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ion Exchanger Amberlite™ IRA-402 |
| CAS | 52439-77-7 |
| MDL nummer | MFCD00145564 |
| Tæthed | 1.063 To 1.093 mg/L |
| Synonym | Ion exchanger Amberlite™ IRA-402, Ion exchanger Amberlite™ IRA-402 |
| Mængde | 500 mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?