Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ionbytterpatroner i rustfrit stål (trykbestandige)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ ionbytterpatroner i rustfrit stål er klar til at blive tilsluttet til krav på 300 til 3000 liter i timen og er praktisk afprøvede blandede lejesystemer til fuldt demineraliseret vand.
Optimal præstation sikres af flowdesignet og de kvalitetskontrollerede ionbytterharpikser. Sørg for fuldt demineraliseret vand med kun en meget lav ledningsevne.
For at fungere pålideligt kræver ionbytterpatroner ikke kun blandede lejer af høj kvalitet, men også en pålidelig regenereringsteknologi kombineret med kemikalier af høj kvalitet. Vores regenereringstjenester indeholder registreret dokumentation for kapacitet og kvalitet for hver eneste batch, der oprettes. Disse optegnelser omfatter:
- Modtager inspektion
- Rapport om partiprøver
- TOC-overvågning
- DIN EN ISO 9001:2000
Fælles specifikationer for alle deionisatorer inkluderer:
- Alle patroner er trykbestandige op til 10 bar
- Vandtemperaturen er maksimalt 30°C
- Materiale til patronen er rustfrit stål V4A
- Stik er R3/4 tommer
- Vægbeslag til hver patron medfølger ikke, men kan bestilles med varenummer 03.1405
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | DI 1500 ionbytningspatroner i rustfrit stål (trykfast) |
| Volumen | 1500 l |
| Flowhastighed | 300 l/time |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Oprensningsmetode | Ionbytte |
| Harpiks type | Blandet seng |
| Til brug med (udstyr) | GenPure™, GenPure Pro, GenPure xCAD, MicroPure™ |
| Renhed | 0,1 til 20μ S/cm |
| Type | Ionbytterpatron |
| Højde (metrisk) | 410 mm |
| Vis mere |