Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ionbytterpatroner i rustfrit stål (trykbestandige)
Artikelnummer. 11356991 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Flowhastighed:
1000 l/time
2000 l/time
300 l/time
950 l/time
Volumen:
1500 l
2000 l
2800 l
4000 l
6000 l
7000 l
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Volumen unitSize
11356991 300 l/time 1500 l Hver
10318897 300 l/time 2000 l Hver
10550091 950 l/time 2800 l Hver
12307293 2000 l/time 7000 l Hver
12642775 1000 l/time 6000 l Hver
12632775 1000 l/time 4000 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11356991 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 02.1500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7045.00 DKK
    6796.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 248.06 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse patroner i rustfrit stål, der er klar til at blive tilsluttet til 300 til 3000 l/t, er praktisk afprøvede blandede lagersystemer til fuldt demineraliseret vand.
Thermo Scientific™ ionbytterpatroner i rustfrit stål er klar til at blive tilsluttet til krav på 300 til 3000 liter i timen og er praktisk afprøvede blandede lejesystemer til fuldt demineraliseret vand.
Optimal præstation sikres af flowdesignet og de kvalitetskontrollerede ionbytterharpikser. Sørg for fuldt demineraliseret vand med kun en meget lav ledningsevne.
For at fungere pålideligt kræver ionbytterpatroner ikke kun blandede lejer af høj kvalitet, men også en pålidelig regenereringsteknologi kombineret med kemikalier af høj kvalitet. Vores regenereringstjenester indeholder registreret dokumentation for kapacitet og kvalitet for hver eneste batch, der oprettes. Disse optegnelser omfatter:
  • Modtager inspektion
  • Rapport om partiprøver
  • TOC-overvågning
  • DIN EN ISO 9001:2000
Fælles specifikationer for alle deionisatorer inkluderer:
  • Alle patroner er trykbestandige op til 10 bar
  • Vandtemperaturen er maksimalt 30°C
  • Materiale til patronen er rustfrit stål V4A
  • Stik er R3/4 tommer
  • Vægbeslag til hver patron medfølger ikke, men kan bestilles med varenummer 03.1405
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt DI 1500 ionbytningspatroner i rustfrit stål (trykfast)
Volumen 1500 l
Flowhastighed 300 l/time
Materiale Rustfrit stål
Oprensningsmetode Ionbytte
Harpiks type Blandet seng
Til brug med (udstyr) GenPure™, GenPure Pro, GenPure xCAD, MicroPure™
Renhed 0,1 til 20μ S/cm
Type Ionbytterpatron
Højde (metrisk) 410 mm
Diameter (metrisk) 240 mm
Nettovægt (metrisk) 14 kg