Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ionbytterpatroner i rustfrit stål (trykbestandige)
Artikelnummer. 10550091 Shop alle Thermo Scientific produkter
Flowhastighed:
1000 L/hr.
2000 L/hr.
300 L/hr.
950 L/hr.
Volumen:
1500 L
2000 L
2800 L
4000 L
6000 L
7000 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10550091
Brand: Thermo Scientific™ 02.2800
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse patroner i rustfrit stål, der er klar til at blive tilsluttet til 300 til 3000 l/t, er praktisk afprøvede blandede lagersystemer til fuldt demineraliseret vand.
Thermo Scientific™ ionbytterpatroner i rustfrit stål er klar til at blive tilsluttet til krav på 300 til 3000 liter i timen og er praktisk afprøvede blandede lejesystemer til fuldt demineraliseret vand.
Optimal præstation sikres af flowdesignet og de kvalitetskontrollerede ionbytterharpikser. Sørg for fuldt demineraliseret vand med kun en meget lav ledningsevne.
For at fungere pålideligt kræver ionbytterpatroner ikke kun blandede lejer af høj kvalitet, men også en pålidelig regenereringsteknologi kombineret med kemikalier af høj kvalitet. Vores regenereringstjenester indeholder registreret dokumentation for kapacitet og kvalitet for hver eneste batch, der oprettes. Disse optegnelser omfatter:
  • Modtager inspektion
  • Rapport om partiprøver
  • TOC-overvågning
  • DIN EN ISO 9001:2000
Fælles specifikationer for alle deionisatorer inkluderer:
  • Alle patroner er trykbestandige op til 10 bar
  • Vandtemperaturen er maksimalt 30°C
  • Materiale til patronen er rustfrit stål V4A
  • Stik er R3/4 tommer
  • Vægbeslag til hver patron medfølger ikke, men kan bestilles med varenummer 03.1405
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt DI 2800 ionbytningspatroner i rustfrit stål (trykfast)
Volumen 2800 L
Flowhastighed 950 L/hr.
Materiale Rustfrit stål
Oprensningsmetode Ionbytte
Harpiks type Blandet seng
Renhed 0,1 til 20μ S/cm
Type Ionbytterpatron
Højde (metrisk) 600 mm
Diameter (metrisk) 240 mm
Nettovægt (metrisk) 24 kg