Få mere at vide
Stuart™ Ionbytterpatroner
Artikelnummer. 16180921
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
55 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
16180921 55 l Hver
1 options
Artikelnummer. 16180921 Leverandør Stuart™ Leverandørnr. 8024493
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Stuart™ Ionbytterpatroner til brug med Aquatron™ Vand Stills
Aquatron™ Water Stills anvender engangs ionbytterpatroner til at behandle vand
  • Patroner skifter langsomt farve fra grøn til blå, efterhånden som de er opbrugt for at angive harpiksens tilstand
  • Tekniske data
    Til brug med (udstyr) Aquatron Vand Stills
    Type Patron, ionbytter
    Kapacitet (metrisk) 55 l