Få mere at vide
Ionkromatografistandard: Strontium @ 100 μg/ml i H2O, VHG™
Artikelnummer. 17987484
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17987484 100 ml
17997384 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17987484 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGISR100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Ionkromatografistandard: Strontium @ 100 μg/ml i H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium
CAS 7440-24-6
Metoder Ionkromatografi
Analyt- eller komponentnavne Strontium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Sr
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sr
InChI formel InChI=1S/Sr
SMIL [Sr]
IUPAC navn strontium
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 87.62
Mængde 100 ml
Formel vægt 87,906 g/mol