Få mere at vide
Ion Chromatography Standard: Dichloroacetate @ 500 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivelse
Ion Chromatography Standard: Dichloroacetate @ 500 μg/mL in H2O
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichloroacetate |
| CAS | 13425-80-4 |
| Metoder | Ion Chromatography |
| Analyt- eller komponentnavne | Dichloroacetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C2 H Cl2 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Acetic acid, 2,2-dichloro-, ion(1-), Acetic acid, dichloro-, ion(1-) (8CI,9CI), 2,2-Dichloroacetate, Dichloroacetate anion, Dichloroacetate ion, Dichloroacetate ion(1-) |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/p-1 |
| Vis mere |