Få mere at vide
Natriumkarbonat-eluentkoncentrat til ionkromatografi, 0,5 M, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkterBeschreibung
Beinhaltet
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Na2CO3 | 0,5 mio |
Zertifizierungen
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klage
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Carbonate Eluent Concentrate |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| Analysecertifikat | Med Analysecertifikat |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet. |
| CAS | 7732-18-5 |
| Teknik | Ionkromatografi |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering |
| Løsningstype | Standardløsning |
| Type | Certificeret referencemateriale |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Vand |
| Mehr anzeigen |
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.