Få mere at vide
Natriumcarbonat/natriumbicarbonat-eluentkoncentrat til ionkromatografi, 0,18M/0,17M, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16321196 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
125 ml
Artikelnummer. 16321196
Brand: SPEX Certiprep ICELCON3100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Na2CO30,18 mio
NaHCO 30,17 mio
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Carbonate/Sodium Bicarbnate Eluent Concentrate
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Analysecertifikat With Certificate of Analysis
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Teknik Ion Chromatography
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Løsningstype Standard Solution
Type Certified Reference Material
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Mængde 125 ml
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug