Få mere at vide
Magnesium Standard Single Element Ion Standard - Kation, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10345052 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10345052 125 ml 125ml
1 options
Artikelnummer. 10345052 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. CSMG22Y
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Mg1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Cation Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5
Analysecertifikat Med Analysecertifikat
CAS min % 0.1, 0.2, 99.7
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 0.1, 0.2, 99.7
Molekylær formel Mg
MDL nummer MFCD00085308
Teknik Ionkromatografi
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Løsningstype Standardløsning
InChI nøgle JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL [Mg]
IUPAC navn magnesium
Opløsningsmiddel eller Matrix Salpetersyre
Molekylvægt (g/mol) 24.30
PubChem CID 5462224
Mængde 125 ml
ChEBI CHEBI:25107
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug