Få mere at vide
Instrumentkontrolstandard 6 til ionkromatografi, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
125 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
Beskrivelse
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| HPO 4-2 | 150 μg/ml |
| SO 4-2 | 150 μg/ml |
| Br- | 100 μg/ml |
| Cl - | 50 μg/ml |
| NO 2 -N | 25 μg/ml |
| NO 3 -N | 25 μg/ml |
| F - | 20 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Instrument Check Standard 6 |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| Analysecertifikat | With Certificate of Analysis |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| Teknik | Ion Chromatography |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Løsningstype | Standard Solution |
| Type | Certified Reference Material |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Mængde | 125 ml |
| Vis mere |
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug