Få mere at vide
Instrumentkontrolstandard 2 til ionkromatografi , SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Beskrivelse
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Analyt | Koncentration |
---|---|
HPO 4-2 | 600 μg/ml |
Br- | 400 μg/ml |
NR 3- | 400 μg/ml |
SO 4 | 400 μg/ml |
Cl - | 200 μg/ml |
F - | 100 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | IC Instrument Check Standard 2 |
Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
Analysecertifikat | With Certificate of Analysis |
Koncentration eller sammensætningsnoter | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
Teknik | Ion Chromatography |
Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
Løsningstype | Standard Solution |
Type | Certified Reference Material |
Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
Mængde | 125 mL |
Vis mere |
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Instrumentkontrolstandard 2 til ionkromatografi , SPEX CertiPrep™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion