Få mere at vide
Ionkromatografi (IC) Multi-element kationstandard i vand (6 elementer), Reagecon
Shop alle Reagecon produkter
Beskrivelse
- ISO/IEC 17025 for:
- Test af ICP/ICP-MS standarder ved hjælp af ICP-MS
- Kalibrering af laboratorievægte
- Temperaturkalibrering i -90 til 650° C
- Densitetsmåling ved hjælp af oscillerende u-rør og Bingham pyknometri metoder
- Visse kompleksometriske titreringer
- Alle volumetriske titrimetriske og gravimetriske funktioner udføres under stærkt reguleret temperaturregime
- Produceret i et stærkt kontrolleret renrumsmiljø ved hjælp af ultrarent vand, tredobbelt destillerede syrer og tredobbelt udvaskede forrensede flasker
- Alle måleusikkerheder beregnet i henhold til Eurachem/CITAC-retningslinjer og rapporteret ved 95 % konfidensniveau
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | HDPE tredobbelt udvasket |
| Analyt- eller komponentnavne | 50 μg/mL lithium, 200 μg/mL sodium, 250 μg/mL each of ammonium and magnesium, 500 μg/mL each of calcium and potassium |
| Fysisk form | Væske |
| Teknik | Ionkromatografi, Anionmåling |
| Certificeringer/compliance | GHS/OSHA, REACH |
| Type | Ionkromatografistandarden |
| Element | Li, Na, Ammonium, Mg, Ca, K |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Vand |
| Mængde | 100 ml |