Få mere at vide
Ionkromatografi (IC) Multi Element Anion Standard i Vand (5 Elementer), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11526693 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11526693 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 11526693 Leverandør Reagecon Leverandørnr. ICAS501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3945.00 DKK
    1653.53 DKK / 100ml
    Spare 2291.47 DKK
    58% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Fremstillet af ultrarene salte gravimetrisk
  • Testet af ISO 17025 akkreditering til kalibrering af laboratorievægte
  • ISO/IEC 17025 for:
    • Temperaturkalibrering i -90 til 650° C
    • Densitetsmåling ved hjælp af oscillerende u-rør og Bingham pyknometri metoder
    • Visse kompleksometriske titreringer
  • Alle volumetriske titrimetriske og gravimetriske funktioner udføres under stærkt reguleret temperaturregime
  • Produceret i et stærkt kontrolleret renrumsmiljø ved hjælp af ultrarent vand, tredobbelt destillerede syrer og tredobbelt udvaskede forrensede flasker
  • Alle måleusikkerheder beregnet i henhold til Eurachem/CITAC-retningslinjer og rapporteret ved 95 % konfidensniveau
Tekniske data
Emballage HDPE tredobbelt udvasket
Analyt- eller komponentnavne 100 μg/mL each of fluoride and chloride, 200 μg/mL each of nitrate, phosphate and sulphate
Fysisk form Væske
Teknik Ionkromatografi, Anionmåling
Certificeringer/compliance GHS/OSHA, REACH
Type Ionkromatografistandarden
Element Fluorid, Klorid, Nitrat, Fosfat, Sulfat
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Mængde 100 ml