Få mere at vide
Fluoridstandard til ionkromatografi, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10288772 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 mL
500 mL
Emballage:
Triple-leached LDPE bottle
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
125ml
500ml
50g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10288772 125 mL Triple-udvasket LDPE flaske 125ml
11480269 125 mL Triple-udvasket LDPE flaske 50g
11466108 500 mL Triple-leached LDPE bottle 500ml
3 options
Artikelnummer. 10288772
Brand: SPEX Certiprep ASF92Y
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
F&superscript_minus;1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluoride Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Analysecertifikat With Certificate of Analysis.
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.1, 99.9
Teknik Ion Chromatography
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Løsningstype Standard Solution
Type Certified Reference Material
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Mængde 125 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1000μg/mL F-
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug