Få mere at vide
Fluoridstandard til ionkromatografi, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10416932 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
125 mL
500 mL
Emballage:
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
125ml
500ml
Artikelnummer. 10416932
Brand: SPEX Certiprep ASF91AY
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
F&superscript_minus;10 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluoride Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Analysecertifikat With Certificate of Analysis.
CAS min % 0.0, 99.99
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.0, 99.99
Teknik Ion Chromatography
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Løsningstype Standard Solution
Type Certified Reference Material
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Mængde 125 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) H20
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug