Få mere at vide
Simpel cyanid-referencestandard for ionkromatografi, H 2 O/2 % KOH, 1000 g/μmL:KCN, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10497292 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
125 mL
500 mL
Emballage:
Triple-leached LDPE bottle
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
125ml
500ml
Pakke med 100
Artikelnummer. 10497292
Brand: SPEX Certiprep RSCN92X
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
CN-1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyanide Standard (Simple)
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Analysecertifikat With Certificate of Analysis.
CAS min % 0.1, 2.0, 97.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.1, 2.0, 97.9
CAS 7732-18-5
Teknik Ion Chromatography
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Løsningstype Standard Solution
Type Certified Reference Material
Opløsningsmiddel eller Matrix Potassium Hydroxide
Mængde 500 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) For Use In    Matrix    Contents    Cat. No.
EPA Methods 335.2 and 335.3; ASTM Method D2036-19; and Standard Method 4500-CNF.    CN in H2O    1000μg/mL:KCN    RSCN9-2X, -2Y
EPA Method 335.1    CN in H2O    1000μg/mL:K3Fe(CN)6    RSCN9C-2X
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000 ug/mL Simple Cyanide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: potassium hydroxide
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug