Få mere at vide
Calcium Single Element Ion Standard - Kation, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10284462 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10284462 125 mL 125ml
1 options
Artikelnummer. 10284462 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. CSCA22Y
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ca1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Cation Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Analysecertifikat Med Analysecertifikat.
CAS min % 0.1, 0.2, 99.7
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 0.1, 0.2, 99.7
Molekylær formel Ca
MDL nummer MFCD00010897 MFCD00085314
Teknik Ionkromatografi
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Løsningstype Standardløsning
InChI nøgle OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL [Ca]
IUPAC navn kalcium
Opløsningsmiddel eller Matrix Salpetersyre
Molekylvægt (g/mol) 40.08
PubChem CID 5460341
Mængde 125 mL
ChEBI CHEBI:29320
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug