Få mere at vide
A&D Weighing Ion BM Series Balance
Artikelnummer. 16864591
Skift visning
Volumen:
2.1 g/5.2 g
22 g
220 g
320 g
5.1 g/22 g
5.2 g
520 g
Læsbarhed:
0.001 mg
0.001 mg/0.01 mg
0.01 mg
0.1 mg
1μ g
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Læsbarhed Pakningsstørrelse
16864591 2.1 g/5.2 g 0.001 mg/0.01 mg -
16418365 2.1 g/5.2 g 0.01 mg -
16630982 22 g 0.001 mg Hver
16640982 220 g 0.1 mg -
16650982 5.1 g/22 g 0.001 mg/0.01 mg -
16660982 320 g 0.1 mg -
16670982 520 g 0.1 mg -
16854591 5.2 g 1μ g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16864591 Leverandør A&D Weighing Leverandørnr. BM5D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103645.50 DKK
    96295.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 7350.45 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
En &mikrovægt i D BM Ion-serien giver nøjagtig måling til præcisionsvejning med mikrogram-læsbarhed.
  • Nem, blæserløs eliminering af statisk elektricitet ved hjælp af en indbygget ionisator
  • Antistatisk brisebrud
  • Leveres udstyret med AD-1676 bordpladebrisepause (medium) som standard (BM-5/5D)
  • Stort vejekammer for forbedret anvendelighed
  • Indbyggede sensorer for temperatur, luftfugtighed og atmosfærisk tryk
  • Aflåselige skydedøre giver effektiv betjening med begge hænder
  • Motoriseret kalibrering med en intern masse:
  • Udløses automatisk baseret på temperaturvariation
  • Udløst af operatør
  • Tydeligt, hvid baggrundsbelyst LCD
  • Hukommelse: op til 200 datasæt
  • AD-1688 som standard tilbehør: dedikeret USB nøglen til at registrere vejedata samt miljøparametre i MS Excel læsbare filer
  • 12 vejeenheder: g, mg, oz, ozt, ct, mom, dwt, GN, tael, tola, stk (tæller), %
  • Specielle pander/holdere til BM-5/5D/20/22: Små pander til prøvetagning af små mængder, holdere til PM-filtre, holdere til mikrofugerør
  • Valgfrit pipettepræcisionstestsæt
  • Interfaces: RS-232C (standard), Quick USB (standard), Ethernet (valgfrit)
Tekniske data
Certificeringer/compliance GLP/GMP/GCP/ISO
Tilslutningstype RS-232 C og Quick USB
Volumen 2.1 g/5.2 g
Display Type Omvendt baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.001 mg/0.01 mg
Linearitet ±0,010 mg /± 0,02 mg
Model- BM-5D
Gentagelighed 0,004 mg (for 1 g)/0,01 mg
Stabiliseringstid 10 sekunder/8 sekunder
Type Mikroanalytisk balance
Bredde (metrisk) 259 mm
Højde (metrisk) 326 mm