Få mere at vide
A&D Weighing Ion BM Series Balance
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16660982
Volumen:
2.1 g/5.2 g
22 g
220 g
320 g
5.1 g/22 g
5.2 g
520 g
Læsbarhed:
0.001 mg
0.001 mg/0.01 mg
0.01 mg
0.1 mg
1μ g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16660982
Brand: A&D Weighing BM300
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En &mikrovægt i D BM Ion-serien giver nøjagtig måling til præcisionsvejning med mikrogram-læsbarhed.
  • Nem, blæserløs eliminering af statisk elektricitet ved hjælp af en indbygget ionisator
  • Antistatisk brisebrud
  • Leveres udstyret med AD-1676 bordpladebrisepause (medium) som standard (BM-5/5D)
  • Stort vejekammer for forbedret anvendelighed
  • Indbyggede sensorer for temperatur, luftfugtighed og atmosfærisk tryk
  • Aflåselige skydedøre giver effektiv betjening med begge hænder
  • Motoriseret kalibrering med en intern masse:
  • Udløses automatisk baseret på temperaturvariation
  • Udløst af operatør
  • Tydeligt, hvid baggrundsbelyst LCD
  • Hukommelse: op til 200 datasæt
  • AD-1688 som standard tilbehør: dedikeret USB nøglen til at registrere vejedata samt miljøparametre i MS Excel læsbare filer
  • 12 vejeenheder: g, mg, oz, ozt, ct, mom, dwt, GN, tael, tola, stk (tæller), %
  • Specielle pander/holdere til BM-5/5D/20/22: Små pander til prøvetagning af små mængder, holdere til PM-filtre, holdere til mikrofugerør
  • Valgfrit pipettepræcisionstestsæt
  • Interfaces: RS-232C (standard), Quick USB (standard), Ethernet (valgfrit)
Tekniske data
Certificeringer/compliance GLP/GMP/GCP/ISO
Tilslutningstype RS-232 C og Quick USB
Volumen 320 g
Display Type Omvendt baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.1 mg
Linearitet ±0,3 mg
Model- BM-300
Gentagelighed 0.2 mg
Stabiliseringstid 3,5 sekunder
Type Mikroanalytisk balance
Bredde (metrisk) 259 mm
Højde (metrisk) 326 mm