Få mere at vide
A&D Weighing Ion BM Series Balance
Volumen:
2.1 g/5.2 g
22 g
220 g
320 g
5.1 g/22 g
5.2 g
520 g
Læsbarhed:
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Nem, blæserløs eliminering af statisk elektricitet ved hjælp af en indbygget ionisator
- Antistatisk brisebrud
- Leveres udstyret med AD-1676 bordpladebrisepause (medium) som standard (BM-5/5D)
- Stort vejekammer for forbedret anvendelighed
- Indbyggede sensorer for temperatur, luftfugtighed og atmosfærisk tryk
- Aflåselige skydedøre giver effektiv betjening med begge hænder
- Motoriseret kalibrering med en intern masse:
- Udløses automatisk baseret på temperaturvariation
- Udløst af operatør
- Tydeligt, hvid baggrundsbelyst LCD
- Hukommelse: op til 200 datasæt
- AD-1688 som standard tilbehør: dedikeret USB nøglen til at registrere vejedata samt miljøparametre i MS Excel læsbare filer
- 12 vejeenheder: g, mg, oz, ozt, ct, mom, dwt, GN, tael, tola, stk (tæller), %
- Specielle pander/holdere til BM-5/5D/20/22: Små pander til prøvetagning af små mængder, holdere til PM-filtre, holdere til mikrofugerør
- Valgfrit pipettepræcisionstestsæt
- Interfaces: RS-232C (standard), Quick USB (standard), Ethernet (valgfrit)
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Source Reduction
- Recyclable
Tekniske data
Tekniske data
Certificeringer/compliance | GLP/GMP/GCP/ISO |
Tilslutningstype | RS-232 C og Quick USB |
Volumen | 22 g |
Display Type | Omvendt baggrundsbelyst LCD |
Læsbarhed | 0.001 mg |
Linearitet | ±0,010 mg |
Model- | BM-20 |
Gentagelighed | 0,0025 mg (for 1 g) |
Stabiliseringstid | 10 sekunder |
Type | Mikroanalytisk balance |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
A&D Weighing Ion BM Series Balance >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion