missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Iomeprol 100 μg/mL in Acetonitrile/Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iomeprol |
| CAS | 78649-41-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Iomeprol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H22 I3 N3 O8 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1,3-Benzenedicarboxamide, N1,N3-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(2-hydroxyacetyl)methylamino]-2,4,6-triiodo-, 1,3-Benzenedicarboxamide, N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(hydroxyacetyl)methylamino]-2,4,6-triiodo- (9CI), N1,N3-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(2-hydroxyacetyl)methylamino]-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide, Imeron, Imeron 300, Iomeprol, Iomeron, Iomeron 350 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22I3N3O8/c1-23(9(29)6-26)15-13(19)10(16(30)21-2-7(27)4-24)12(18)11(14(15)20)17(31)22-3-8(28)5-25/h7-8,24-28H,2-6H2,1H3,(H,21,30)(H,22,31) |
| SMIL | CN(C(=O)CO)c1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?