Få mere at vide
Iohexol-D5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iohexol-d5 |
| CAS | 928623-33-0 |
| Molekylær formel | C19H21D5I3N3O9 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-[Acetyl(2,3-dihydroxypropyl)amino]-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide-d5, Accudenz-d5, Exypaque-d5, Iohexol-d5, Nycodenz-d5, Omnipaque-d5, Omnipaque 140-d5, Omnipaque 240-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26I3N3O9/c1-8(29)25(4-11(32)7-28)17-15(21)12(18(33)23-2-9(30)5-26)14(20)13(16(17)22)19(34)24-3-10(31)6-27/h9-11,26-28,30-32H,2-7H2,1H3,(H,23,33)(H,24,34)/i4D2,7D2,11D |
| SMIL | OCC(O)CNC(C1=C(I)C(C(NCC(O)CO)=O)=C(I)C(N(C(C)=O)C([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])O)=C1I)=O |
| IUPAC navn | N1,N3-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-(N-(2,3-dihydroxypropyl-1,1,2,3,3-d5)acetamido)-2,4,6-triiodoisophthalamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 826.17 |
| Formel vægt | 825.91 |