Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Iohexol
Artikelnummer. p-7214768 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. 17231262
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 66108-95-0 | C19H26I3N3O9, C19H26I3N3O9 | 821.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66108-95-0
Molekylær formel C19H26I3N3O9
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iohexol
Mængde 25 g
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: opløselig.
Smeltepunkt 180,0 °C
Formel vægt 821.13
InChI nøgle NTHXOOBQLCIOLC-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC(=O)N(CC(O)CO)C1=C(I)C(C(=O)NCC(O)CO)=C(I)C(C(=O)NCC(O)CO)=C1I
IUPAC navn N1,N3-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[N-(2,3-dihydroxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
Molekylvægt (g/mol) 821.14