Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Iohexol
Artikelnummer. 17241262 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17241262 100 g -
17231262 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17241262 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466651000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2820.94 DKK
    2538.65 DKK / 100g
    Spare 282.29 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 66108-95-0 | C19H26I3N3O9, C19H26I3N3O9 | 821,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66108-95-0
Molekylær formel C19H26I3N3O9
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iohexol
Mængde 100 g
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: opløselig.
Smeltepunkt 180,0 °C
Formel vægt 821.13