Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iohexol |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighed | Opløselighed aq. soln.: opløselig. |
| Smeltepunkt | 180,0 °C |
| Formel vægt | 821.13 |
| InChI nøgle | NTHXOOBQLCIOLC-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | CC(=O)N(CC(O)CO)C1=C(I)C(C(=O)NCC(O)CO)=C(I)C(C(=O)NCC(O)CO)=C1I |
| IUPAC navn | N1,N3-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[N-(2,3-dihydroxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 821.14 |