Få mere at vide
Iodotrimethylsilane, 97%, stab. with copper
Artikelnummer. p-7020820
Mængde:
5 g
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
5g
Artikelnummer. 11488870
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12902.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16029-98-4 | C3H9ISi | 200.094 g/mol
Iodotrimethylsilan bruges til introduktion af trimethylsilylgruppe i organisk syntese. Det er også nyttigt til gaskromatografianalyse ved at omdanne alkohol til et silyletherderivat og derved gøre det mere flygtigt end det oprindelige molekyle.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Iodotrimethylsilan anvendes til introduktion af trimethylsilylgruppe i organisk syntese. Det er også nyttigt til gaskromatografianalyse ved at omdanne alkohol til et silyletherderivat og derved gøre det mere flygtigt end det oprindelige molekyle.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Noter
Fugt og lysfølsom. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og reagerer voldsomt med vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16029-98-4
Molekylær formel C3H9ISi
Molekylvægt (g/mol) 200.094
MDL nummer MFCD00001028
InChI nøgle CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane
PubChem CID 85247
IUPAC navn iod(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)I
Specifikationer
Kogepunkt 105°C to 106°C
Kemisk navn eller materiale Iodotrimethylsilane
Navn note stabilized with copper
Mængde 5 g
Lineær formel (CH3)3SiI
FN nummer UN2924
Beilstein 1731136
Flammepunkt −2°C (28°F)
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 200.09
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.476
Følsomhed Light and moisture sensitive
Tæthed 1.44
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodotrimethylsilane
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Skyddsangivelse
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Iodotrimethylsilane
RUO– Kun brug til forskning
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.