Få mere at vide
Iodotrimethylsilane, 97%, stab. with copper
Artikelnummer. 11498870
Mængde:
5 g
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
5g
Artikelnummer. 11498870
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12902.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16029-98-4 | C3H9ISi | 200.094 g/mol
Iodotrimethylsilan bruges til introduktion af trimethylsilylgruppe i organisk syntese. Det er også nyttigt til gaskromatografianalyse ved at omdanne alkohol til et silyletherderivat og derved gøre det mere flygtigt end det oprindelige molekyle.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Iodotrimethylsilan anvendes til introduktion af trimethylsilylgruppe i organisk syntese. Det er også nyttigt til gaskromatografianalyse ved at omdanne alkohol til et silyletherderivat og derved gøre det mere flygtigt end det oprindelige molekyle.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Noter
Fugt og lysfølsom. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og reagerer voldsomt med vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16029-98-4
Molekylær formel C3H9ISi
Molekylvægt (g/mol) 200.094
MDL nummer MFCD00001028
InChI nøgle CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane
PubChem CID 85247
IUPAC navn iod(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)I
Tekniske data
Kogepunkt 105°C to 106°C
Kemisk navn eller materiale Iodotrimethylsilane
Navn note stabilized with copper
Mængde 25 g
Lineær formel (CH3)3SiI
FN nummer UN2924
Beilstein 1731136
Flammepunkt −2°C (28°F)
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 200.09
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.476
Følsomhed Light and moisture sensitive
Tæthed 1.44
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodotrimethylsilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Iodotrimethylsilane