Få mere at vide
Iodotrimethylsilane, 97%, stab. with copper
Artikelnummer. 11488870
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488870 5 g 5g
11498870 25 g 25g
11408880 100 g 100g
11485353 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11488870 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12902.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16029-98-4 | C3H9ISi | 200.094 g/mol
Iodotrimethylsilan bruges til introduktion af trimethylsilylgruppe i organisk syntese. Det er også nyttigt til gaskromatografianalyse ved at omdanne alkohol til et silyletherderivat og derved gøre det mere flygtigt end det oprindelige molekyle.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Iodotrimethylsilan anvendes til introduktion af trimethylsilylgruppe i organisk syntese. Det er også nyttigt til gaskromatografianalyse ved at omdanne alkohol til et silyletherderivat og derved gøre det mere flygtigt end det oprindelige molekyle.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Noter
Fugt og lysfølsom. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og reagerer voldsomt med vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16029-98-4
Molekylær formel C3H9ISi
Molekylvægt (g/mol) 200.094
MDL nummer MFCD00001028
InChI nøgle CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane
PubChem CID 85247
IUPAC navn iod(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)I
Tekniske data
Kogepunkt 105°C to 106°C
Kemisk navn eller materiale Iodotrimethylsilane
Navn note stabilized with copper
Mængde 5 g
Lineær formel (CH3)3SiI
FN nummer UN2924
Beilstein 1731136
Flammepunkt −2°C (28°F)
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 200.09
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.476
Følsomhed Light and moisture sensitive
Tæthed 1.44
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodotrimethylsilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodotrimethylsilane