Få mere at vide
Iodotrimethylsilane, 95-97%, stabilized
Artikelnummer. 13468428 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
25ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13468428 250 mL Glasflaske 250ml
10583551 5 mL Glasflaske 5ml
10733001 25 mL Glasflaske 25ml
10583741 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13468428 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 187492500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16029-98-4 | C3H9ISi | 200.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16029-98-4
Molekylær formel C3H9ISi
Molekylvægt (g/mol) 200.1
MDL nummer MFCD00001028
InChI nøgle CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane
PubChem CID 85247
IUPAC navn iod(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodotrimethylsilane
Navn note 95-97%
Farve Farveløs til rød
Tæthed 1.4000g/mL
Kogepunkt 106.0°C
Flammepunkt −31°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (Ex I) (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3SiI
Brydningsindeks 1.4700 to 1.4800
Mængde 250 mL
FN nummer 2924
Fieser 08,261; 09,251; 10,216; 11,271; 12,259; 13,329; 16,188; 06,81
Specifik vægtfylde 1.4
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Stabilisator copper
Formel vægt 200.1
Procent renhed 95 to 97%
Fysisk form Væske