Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodotrimethylsilane |
| Navn note | 95-97% |
| Farve | Farveløs til rød |
| Tæthed | 1.4000g/mL |
| Kogepunkt | 106.0°C |
| Flammepunkt | −31°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 95% min. (Ex I) (Argentometry) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3)3SiI |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Iodotrimethylsilane, stabilized
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- MIXTURE LIST-Contain: Iodotrimethylsilane,stabilized