Få mere at vide
Jodtrimethylsilan, 95-97%, stabiliseret, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10530964 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10530964 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 10530964 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426421000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16029-98-4 | C3H9ISi | 200.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodotrimethylsilane
Navn note Stabilized
CAS 16029-98-4
Farve Farveløs til rød
Tæthed 1.4000g/mL
Kogepunkt 106°C
Flammepunkt -31°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (Argentometry)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C3H9ISi
Lineær formel (CH3)3SiI
Brydningsindeks 1.4700 to 1.48
MDL nummer MFCD00001028
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 1.4
Synonym trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
InChI nøgle CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[Si](C)(C)I
IUPAC navn iod(trimethyl)silan
Stabilisator copper
Molekylvægt (g/mol) 200.1
PubChem CID 85247
Formel vægt 200.1
Procent renhed 95-97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodotrimethylsilane, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodotrimethylsilane