Få mere at vide
Iodotrimethylsilane (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodotrimethylsilane |
| CAS | 16029-98-4 |
| Molekylær formel | C3H9ISi |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Iodotrimethyl-silane, TMSI, Trimethyliodosilane, Trimethylsilicon Iodide, Trimethylsilyl Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9ISi/c1-5(2,3)4/h1-3H3 |
| SMIL | C[Si](C)(C)I |
| IUPAC navn | iodo(trimethyl)silane |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.09 |
| Formel vægt | 199.9518 |