Få mere at vide
Iodotrimethylsilane (>90%), TRC
Artikelnummer. 30400581
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30400581 5 g
1 options
Artikelnummer. 30400581 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI7248005G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodotrimethylsilane
CAS 16029-98-4
Molekylær formel C3H9ISi
Mængde 5 g
Synonym Iodotrimethyl-silane, TMSI, Trimethyliodosilane, Trimethylsilicon Iodide, Trimethylsilyl Iodide
InChI formel InChI=1S/C3H9ISi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
SMIL C[Si](C)(C)I
IUPAC navn iodo(trimethyl)silane
Molekylvægt (g/mol) 200.09
Formel vægt 199.9518