Få mere at vide
Iodotrimethylplatinum(IV)
Artikelnummer. 11393688
Skift visning
Mængde:
0.5 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393688 0.5 g 0.5g
11383688 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393688 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039286.02
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14364-93-3 | C3H9IPt | 367.10 g/mol
De bruges som katalysatorer i organiske reaktioner. Det bruges i kemisk, organisk mellemproduktforskning. De bruges som platingruppeforbindelser til fremstilling af materialer, der er egnede til industrielle anvendelser, hovedsageligt i elektronik som belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14364-93-3
Molekylær formel C3H9IPt
Molekylvægt (g/mol) 367.10
MDL nummer MFCD00013702
InChI nøgle ZCSQPOLLUOLHHF-UHFFFAOYSA-M
Synonym iodotrimethylplatinum iv, iodotrimethylplatinum, trimethylplatinum iodide, acmc-1c6hk, trimethylplatinum iv iodide
PubChem CID 11824720
IUPAC navn carbanid;jodplatin
SMIL [CH3-].[CH3-].[CH3-].I[Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodotrimethylplatinum(IV)
Farve Orange til hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 0.5 g
Lineær formel (CH3)3PtI
Opløselighedsinformation It is insoluble in water.It is sparingly soluble ether,alcohol,acetone or light petroleum.
Formel vægt 367.09
Lugt Odorless
Følsomhed Air & Light Sensitive