Få mere at vide
Iodosulfuron-methyl sodium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313677
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313677 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313677 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14343500AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodosulfuron-methyl sodium
CAS 144550-36-7
Analyt- eller komponentnavne Iodosulfuron-methyl sodium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H13 I N5 O6 S . Na
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C14H14IN5O6S.Na/c1-7-16-12(19-14(17-7)26-3)18-13(22)20-27(23,24)10-6-8(15)4-5-9(10)11(21)25-2;/h4-6H,1-3H3,(H2,16,17,18,19,20,22);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].COC(=O)c1ccc(I)cc1S(=O)(=O)[N-]C(=O)Nc2nc(C)nc(OC)n2
IUPAC navn sodium;(5-iodo-2-methoxycarbonylphenyl)sulfonyl-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoyl]azanide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 529.24
Mængde 1 ml
Formel vægt 528.9529 g/mol