missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Iodosulfuron Methyl Ester Sodium, TRC

Artikelnummer. 30010153
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010153 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010153 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI72000525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Iodosulfuron-methyl sodium
CAS 144550-36-7
Molekylær formel C14 H13 I N5 O6 S . Na
Mængde 25 g
Synonym Iodosulfuron-methyl-Na, Sodium 4-iodo-2-methyl-6-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate
InChI formel InChI=1S/C14H14IN5O6S.Na/c1-7-16-12(19-14(17-7)26-3)18-13(22)20-27(23,24)10-6-8(15)4-5-9(10)11(21)25-2;/h4-6H,1-3H3,(H2,16,17,18,19,20,22);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].COC(=O)c1ccc(I)cc1S(=O)(=O)[N-]C(=O)Nc2nc(C)nc(OC)n2
IUPAC navn sodium;(5-iodo-2-methoxycarbonylphenyl)sulfonyl-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoyl]azanide
Molekylvægt (g/mol) 529.24
Formel vægt 528.9529
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.