Få mere at vide
Iodosulfuron 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315906
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315906 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315906 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14343450AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodosulfuron
CAS 185119-76-0
Analyt- eller komponentnavne Iodosulfuron
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H12 I N5 O6 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-Iodo-2-[[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]benzoic acid, Huzar, Iodosulfuron, Triofensulfuron
InChI formel InChI=1S/C13H12IN5O6S/c1-6-15-11(18-13(16-6)25-2)17-12(22)19-26(23,24)9-5-7(14)3-4-8(9)10(20)21/h3-5H,1-2H3,(H,20,21)(H2,15,16,17,18,19,22)
SMIL COc1nc(C)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2cc(I)ccc2C(=O)O)n1
IUPAC navn 4-iodo-2-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 493.23
Mængde 1 ml
Formel vægt 492.9553 g/mol