Få mere at vide
Iodosobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodosobenzene |
| CAS | 536-80-1 |
| Molekylær formel | C6 H5 I O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5IO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| SMIL | O=Ic1ccccc1 |
| IUPAC navn | iodosylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.008 |
| Formel vægt | 219.939 |