Få mere at vide
Iodoquinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodoquinol (5,7-Diiodoquinolin-8-ol) |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5I2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H |
| Formel vægt | 396.846 |